Print…
Tenofovir
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (R)-(((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid, (R)-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid
465610010 465610050
ACRO465610010EA 56 EUR
ACRO465610010 ACRO465610050
Tenofovir
Tenofovir
Fórmula: C₉H₁₄N₅O₄P
Ponto de Fusão: 283°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00943794
Número CAS: 147127-20-6
Encomendar
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 3%
HPLC ≥ 97.5%