Print…
Rocuronium bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
465020010 465022500
ACRO465020010EA 270 EUR
ACRO465020010 ACRO465022500
Rocuronium bromide 97%
Rocuronium bromide
Fórmula: C₃₂H₅₃BrN₂O₄
Peso Molecular: 609.69 g/mol
Ponto de Fusão: 162°C…164°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00867768
Número CAS: 119302-91-9
Encomendar
Appearance White to light yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0% (dry substance)
Loss on drying ≤ 6%