Print…
Carbonato de potássio, anidro ≥99% para síntese
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
91239.320EA 103 EUR
91239.320 91239.230
Carbonato de potássio, anidro ≥99% para síntese
Carbonato de potássio
Fórmula: K₂CO₃
Ponto de Fusão: 891 °C
Densidade: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011382
Número CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
Encomendar
Assay Min. 99 %