Print…
L-Fenilalanina 98.5-101.5% (base seca) USP, Multi-compendial, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Sinônimos: L-α-Fenilalanina
Management of Change (MOC) category = HR
MACR4945-06EA 1546.31 EUR
MACR4945-06 MACR4945-07
L-Fenilalanina 98.5-101.5% (base seca) USP, Multi-compendial, Macron Fine Chemicals™
L-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 173 °C
Densidade: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064227
Número CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271