Print…
Agitadores magnéticos, multiposições, com comando remoto
Fornecedor: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088162 50088148 50088130 50088120 50088132 50088145 50088151 50134760
442-3321EA 548 EUR
442-3321 442-3322 442-3311 442-3312 442-3114 442-3115 442-3116 HPLT50134760
Agitadores magnéticos, multiposições, com comando remoto
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Compact magnetic stirrers with VARIOMAG drive, hermetically sealed in resistant stainless steel housing (except MINI units which are plastic), making these stirrers ideal for use directly in water baths. MINI stirrers are ideal for integration in analytical instruments, cuvette holders or photometers due to their size, however these plastic units are not designed for use directly in baths. There are units with up to 60 stirring positions in this range, and a choice of three external control units. The TELEMODUL 7 has one power setting, the TELEMODUL 20 C has four power settings: 25%, 50%, 75% and 100% and can store three programmes, the TELEMODUL 40 C features ten different power settings from 10 to 100% and a RS232 interface.
  • Comando remoto por meio de uma unidade de controlo individual
  • Podem ser usados a temperaturas entre -10 e +56 °C (100% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada* com a unidade de controlo TELEMODUL 40 C
  • Os agitadores imersíveis (excepto os miniagitadores) são ideais para serem usados directamente em banhos-maria até +50 °C (microunidades até +95 °C)
  • Inclui uma unidade de controlo TELEMODUL, seja a unidade de 7 W (standard), sejam as unidades TELEMODUL 20 C ou TELEMODUL 40 C, de 20 ou 40 W respectivamente
  • O controlo simultâneo de unidades múltiplas com velocidade sincronizada e condições de funcionamento idênticas pode ser concretizado mediante um distribuidor de bancada opcional
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 68
Fornecimento: fornecidos com unidades de controlo, tal como mencionado anteriormente.
Atenção: * A unidade Micro 20 pode ser usada a temperaturas entre os -10 e os +120 °C (em ar seco)