Print…
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), contas, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Linde 13X
28462.230EA 33.4 EUR
28462.230 28462.290
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), contas, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00164506
Número CAS: 63231-69-6
EINECS: 215-283-8
Encomendar
Identification Passes test
Water absorption capacity (24 h; 100 % RH) Min. 26.5 %