Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98%
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
27600-100 27600-250 27600-500
CAYM27600-100EA 173 EUR
CAYM27600-100 CAYM27600-250 CAYM27600-500
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Tyrosol is a phenol that has been found in olives and olive oil and has diverse biological activities.
Atenção: This product is not for human or veterinary use.
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002902
Número CAS: 501-94-0