Print…
Dimetilsulfóxido ≥99.9%, Cryopres™ USP para criopreservação, filtrado estéril
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
092780145 092780148
092780145.EA 42.3 EUR
092780145. 092780148.
Dimetilsulfóxido ≥99.9%, Cryopres™ USP para criopreservação, filtrado estéril
Dimetilsulfóxido
Cryopres™ Dimethyl sulfoxide is commonly used in cell cryopreservation, along with glycerol, to prevent damage to cell membranes during freezing. USP, Ph. Eur., sterile-filtered.
Atenção: For laboratory use. Not for injection.
Fórmula: (CH₃)₂SO
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 189 °C (literatura)
Ponto de Fusão: 16…19 °C (literatura)
Densidade: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C (188.6 °F) (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285