Print…
3-Hydroxytyrosol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, Hydroxytyrosol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenethyl Alcohol
467630010 467630050
ACRO467630010EA 172 EUR
ACRO467630010 ACRO467630050
3-Hydroxytyrosol
3-Hydroxytyrosol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01320529
Número CAS: 10597-60-1
Encomendar
Appearance Liquid, Clear colorles to yellow
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
HPLC >=97.5 %
Water =<5 %