Print…
3-Hydroxytyrosol ≥98% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, Hydroxytyrosol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenethyl Alcohol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H4291-100MG H4291-25MG
SIALH4291-100MGEA 1490 EUR
SIALH4291-100MG SIALH4291-25MG
3-Hydroxytyrosol ≥98% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
3-Hydroxytyrosol
Metabolite of oleuropein. Antioxidant. Inhibits the rate of cancer cell proliferation and induces cancer cell apoptosis.
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01320529
Número CAS: 10597-60-1