Print…
Tetrahidroborato de sódio ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
27881.130EA 43.3 EUR
27881.130 27881.180
Tetrahidroborato de sódio ≥97%, GPR RECTAPUR®
Tetrahidroborato de sódio
Fórmula: NaBH₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003518
Número CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Encomendar
Assay min. 97%
Identity passes test
Appearance white hygroscopic crystals