Print…
Zinco, pó, AnalaR NORMAPUR® 45 µm para análise
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
29062.290EA 101 EUR
29062.290 29062.260
Zinco, pó, AnalaR NORMAPUR® 45 µm para análise
Zinco
Fórmula: Zn
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Assay min. 98%
Appearance grayish, heavy powder
Arsenic (As) max. 0,0001%
Cadmium (Cd) max. 0,05%
Copper (Cu) max. 0.005%
Iron (Fe) max. 0,005%
Lead (Pb) max. 0,005%
Tin (Sn) max. 0,001%