Print…
ortofosfato de tri-potássio 90+ %, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
467330010 467330050 467330250
ACRO467330010EA 45.4 EUR
ACRO467330010 ACRO467330050 ACRO467330250
ortofosfato de tri-potássio 90+ %, puro
ortofosfato de tri-potássio
Fórmula: K₃O₄P
Ponto de Fusão: 1340 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036295
Número CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Encomendar
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥90.0 %
Water =<10 %