Print…
Silica gel, amarelo/azul, fraturado, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, com indicador
Fornecedor: VWR Chemicals
89051.292EA 38 EUR
89051.292 89051.360
Silica gel, amarelo/azul, fraturado, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, com indicador
Silica gel
Absorve umidade, neutro, não corrosivo. Pode se regenerar por aquecimento a cerca de 150 °C
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from yellow to light blue
  • Regeneration at 120 °C for 4 h
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: > 1600 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
Encomendar
Adsorption capacity (H₂O; 25 °C; 40% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%