Print…
Hidróxido de sódio 32% em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
28223.320EA 99.4 EUR
28223.320 28223.550 28223.460
Hidróxido de sódio 32% em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Assay (calculated as NaOH) 31.8 - 32.2 % 31.8 - 32.2 %
Appearance Passes test
CO3 (as Na₂CO₃) ≤ 1 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Cl (Chloride) ≤ 20 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 30 ppm
Fe (Iron) ≤ 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin ≤ 2.0 EU/ml