Print…
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Álcool de diacetona
23427.290EA 75 EUR
23427.290 23427.320 23427.460
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Fórmula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 166
Ponto de Fusão: -44
Ponto de Inflamação: 58
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004471
Número CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ALCANCE: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
Encomendar
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Colouration ≤ 20 APHA ≤ 20 APHA
Density (20/4) 0,937 - 0,943
Refractive index (20°C) 1,422 - 1,425
Evaporation residue ≤ 0,02 %
Water ≤ 0,1 %