Print…
Dietanolamina 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 2,2'-Iminodietanol
23372.290EA 30.9 EUR
23372.290 23372.360 23372.460
Dietanolamina 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Dietanolamina
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Peso Molecular: 105.14 g/mol
Ponto de ebulição: 268.8
Ponto de Fusão: 28
Ponto de Inflamação: 176
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002843
Número CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ALCANCE: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Encomendar
Assay (calculated on anhydrous) 98.5 - 101.0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Melting point (lower value) ≥ 25 °C
Melting point (upper value) ≤ 29 °C
Water ≤ 0.15 %