Print…
Hidróxido de sódio solução 10%, AnalaR NORMAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
85660.290EA 36 EUR
85660.290 85660.410
Hidróxido de sódio solução 10%, AnalaR NORMAPUR®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay 10.0 - 10.5%
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
Total nitrogen (N) max. 1 ppm
Carbonate (as Na₂CO₃) max. 1%
Chloride (Cl) max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) max. 5 ppm
Aluminium (Al) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm