Print…
, beads, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Peneiro molecular A3
28468.292EA 124 EUR
28468.292 28468.230
, beads, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Absorção de moléculas menores que 3 µm em diâmetro
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Encomendar
Identification Passes test
Loss on ignition (950 °C) max. 5%
Water absorption capacity (24 h; 100% RH) min. 20%