Print…
(±)Catechin hydrate, pó quase branco
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BI6151-5G BI6151-10G BI6151-25G
APOSBI6151-5GEA 509 EUR
APOSBI6151-5G APOSBI6151-10G APOSBI6151-25G
(±)Catechin hydrate, pó quase branco
Fórmula: C₁₅H₁₄O₆·H₂O
Número MDL : MFCD00149354
Número CAS: 7295-85-4