Print…
Brometo de etídio solução 0,07 %
Fornecedor: PanReac AppliChem
A2273.0005 A2273.0015
A2273.0005EA 36.4 EUR
A2273.0005 A2273.0015
Brometo de etídio solução 0,07 %
Brometo de etídio
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Fornecimento: Supplied in a dropper bottle.
Fórmula: C₂₁H₂₀BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011724
Número CAS: 1239-45-8