Print…
Placa de 96 poços PCR para automação, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
43001-0301EA 244 EUR
43001-0301 43001-0302 43001-0305 43001-0306
Placa de 96 poços PCR para automação, J.T.Baker®
Microplacas Placas de PCR
As placas PCR J.T.Baker® são construídas com dois componentes plásticos. Uma estrutura ultra rígida de policarbonato para automação e poços ultra finos de polipropileno para uma transferência térmica e resultados qPCR ideais.
  • Available in barcoded and non barcoded versions
  • Standard SBS format for use with automation
  • Slightly raised well rims for better sealing
  • Stackable and comes with eight notches for easy insertion on thermoblock
  • White or clear frame and wells
  • Alphanumeric well markings
  • V-bottom
  • Low profile
The wells plastics exist in 2 colors (clear and white) for optimal qPCR results depending on the qPCR cycler. White wells ensure high quality qPCR results by concentrating fluorescent signal, preventing loss of signal, and allowing for better signal detection by the instrument.
Aplicações: PCR, qPCR, montagem de biblioteca NGS.
Certificações: Produzidos em condições de salas limpas (ISO 14644-1 Classe 8). Isentas de DNA, DNase, RNase e inibidores PCR.
Embalagem: 10 embalagens de 5 placas em folha de PE.