Print…
Fenolftaleína 1% ethanol_70 Indicator_pH
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
31723.230EA 36.1 EUR
31723.230 31723.290
Fenolftaleína 1% ethanol_70 Indicator_pH
Fenolftaleína
  • Transition range pH 8.2-9.8
Fórmula: C₂₀H₁₄O₄
Peso Molecular: 318.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005913
Número CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07243
Encomendar
Application test passes test