Print…
VWR® Eco Premium, Congeladores ULT
Fornecedor: VWR Collection
471-1252EA 14030 EUR
471-1252 471-1253
VWR® Eco Premium, Congeladores ULT
Congeladores Congeladores de temperaturas ultra baixas
Os Freezers Eco Premium VWR® ULT foram concebidos para o armazenamento seguro e fiável de amostras sensíveis. Possuem controle ergonômico e baixo consumo de energia.
  • Maximum 2'' box capacity: 264/352/528
  • Energy star certified
  • Temperatures between −86 and −50 °C
  • Eco Premium 352 and 528: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 280 min)
  • Highly efficient VIP insulation and long lasting rust proof sample chamber
  • Green refrigerants
  • USB and Ethernet interface for data transfer
Os Freezers VWR® ULT Eco Premium têm uma câmara interna em aço inoxidável, configuração de rack flexível e são ainda caracterizados pelo baixo consumo de energia e custos de eletricidade. Eles têm compartimentos de câmara individualmente adaptáveis e as amostras permanecem congeladas por >30 horas durante falta de energia ou falha do sistema. Os refrigerantes amigos do clima usados ajudam a proteger o meio ambiente.
Certificações: UL, cUL, UKCA.
Informações de encomenda: Estão disponíveis vários acessórios, que devem ser encomendados separadamente.