Print…
Evaporador rotativo, RV 10 auto pro V-C Complete
Fornecedor: IKA
10007353
531-1453EA 13447 EUR
531-1453
Evaporador rotativo, RV 10 auto pro V-C Complete
Evaporadores Evaporadores rotativos
O conjunto RV 10 auto pro V-C Complete é a solução completa para configurar o seu evaporador rotativo. Além do evaporador rotativo automático RV 10, o conjunto inclui o banho de aquecimento digital HB de quatro litros, a bomba de vácuo digital VACSTAR e o resfriador de recirculação RC 2 lite.
  • Direção rotativa reversível
  • Elevação automática
O RV 10 auto é o emblema da gama dos evaporadores rotativos IKA. Entre outras funcionalidades, tem uma operação inovadora e intuitiva via um display gráfico TFT a cores, um controlador de vácuo integrado, monitorização da quantidade de água de refrigeração e padrões de segurança sofisticados. O RV 10 auto garante uma operação eficiente, seguro e económico. Isso inclui a regulação automática do vácuo e da água de refrigeração. O ciclo de limpeza individualmente ajustável do controlador de vácuo reduz o intervalo de manutenção e, ao mesmo tempo, aumenta a vida útil do sistema.
Graças a guias de vidro especialmente concebidos, o condensador vertical revestido com 3 bobinas de refrigeração usa a superfície de refrigeração de 1500 cm² de modo extremamente eficiente. O RV 10 auto permite ao utilizador realizar processos individuais através da programação abrangente de rampas. Outras funções inovadoras, tais como o arranque suave, a rotação horária e anti-horária em operação intermitente ou a função de temporizador para controlar as sequências do tempo, tornam o trabalho de laboratório mais fácil. A segurança é garantida pela elevação motorizada com a função 'paragem de emergência'. Se a energia falhar, essa função eleva automaticamente o balão do evaporador para fora do banho de aquecimento. Além disso, os circuitos da temperatura individualmente ajustáveis, a proteção contra funcionamento a seco, a deteção da posição final ajustável para proteger contra quebra de vidro, conjuntos de vidro revestido e uma função de bloqueio garantem a segurança do utilizador. A interface USB ou RS232 permite o controlo remoto recorrendo ao software IKA labworldsoft® e a opção de atualizar usando a ferramenta de atualização de Firmware.
A bomba de vácuo digital VACSTAR incluída não ocupa muito espaço e alcança um vácuo mínimo de 2 mbar. É controlada diretamente pela unidade de acionamento RV 10 auto, usando o cabo de dados fornecido e permitindo a deteção automática do ponto de e ebulição.
O refrigerador de recirculação compacto RC 2 lite com capacidade de refrigeração de 400 watt e uma potente bomba de pressão e sucção (0,35 bar) foi concebido para simples tarefas de refrigeração até −10 °C. O filtro de malha em aço inoxidável facilmente acessível e fácil de usar garante um desempenho de refrigeração consistentemente alto durante anos. Graças ao refrigerante natural R290, o RC 2 lite é particularmente ecológico e está bem preparado para o futuro.
Informações de encomenda: Estão incluídos todos os componentes e conexões exigidas para operação.
Fornecimento: Evaporador rotativo automático RV fornecido, banho de aquecimento digital HB, bomba de vácuo digital VACSTAR e RC 2 refrigerador de recirculação lite.