Print…
Suportes para microtubos, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
45003-0000EA 48.7 EUR
45003-0000 45000-0000 45005-0000 45000-0008
Suportes para microtubos, J.T.Baker®
Tubos Microtubos
Sistema de armazenamento de amostras seguro.
  • Fundo em V para ótima recuperação de amostras
  • Tubos individuais ou tiras de 8 tubes disponíveis
  • Capmat de 96 poços e tiras de 8 batoques disponíveis
  • Prateleira marcada alfanumérica recarregável
  • Não estéreis
Os suportes para microtubos são fornecidos com tubos incluídos. A prateleira também pode ser cheia com tubos individuais disponíveis separadamente. Têm uma pegada em conformidade com o padrão SBS e são compatíveis com todos os sistemas robóticos atuais.