Print…
n-Pentano 99% GC_ASSAY_METHOD, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
Sinônimos: Pentane
5501-25EA 218.35 EUR
5501-25 5501-45
n-Pentano 99% GC_ASSAY_METHOD, AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Pentano
Atenção: Preserve in tight and cool conditions.
Fórmula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Peso Molecular: 72.15 g/mol
Ponto de ebulição: 36.1 °C
Ponto de Fusão: -130
Densidade: 0.63
Ponto de Inflamação: –48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009498
Número CAS: 109-66-0
UN: 1265
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07193
Encomendar
Assay (GC) ≥99,0%
Water (KF) ≤0,02%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,001%
Sulfur Compounds ≤0,001%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use