Print…
Microscópios digitais, Emspira 3
Fornecedor: LEICA MICROSYSTEMS
10450851_P 10450936_P 10450923
630-3381EA 13570 EUR
630-3381 630-3382 LEIM10450923
Microscópios digitais, Emspira 3
Microscópios
O microscópio digital Emspira 3 permite que os utilizadores agilizem os processos de inspeção, respondam às necessidades de inspeção de forma flexível e trabalhem com confiança. Um parceiro ideal para aplicações de manipulação, controlo de qualidade, inspeção e pesquisa.
  • Flexibilidade graças ao design modular e à grande variedade de acessórios
  • Facilidade de utilização - crie sobreposições e imagens de referência para comparação
  • Capture diretamente para o dispositivo USB ou para a pasta na rede ou envie imagens por e-mail
  • Interface intuitiva e personalizável do utilizador com controlos via rato
  • Caixa de elevada qualidade, robusta e antimicrobiana AgTreat™ - IP 21
Simplifique seu processo de inspeção
O Emspira 3 ajuda-o a realizar tarefas abrangentes de inspeção visual sem a necessitar de um PC, com a vantagem de uma menor confusão. O seu visor integrado no ecrã (OSD) fornece ferramentas intuitivas para funcionamento independente.
Compare diretamente com referências com um único clique
A tomada de decisão de aprovação/reprovação é facilitada comparando a imagem ao vivo diretamente com imagens de referência ou sobreposições personalizadas com um único clique. É especialmente útil para tarefas recorrentes, por exemplo. verificar se as peças ou componentes estão dentro das tolerâncias especificadas.
Mantenha os seus dados sempre disponíveis de formas simples
Minimize o risco de perda de dados mantendo os resultados e dados na sua rede local para armazenamento sem preocupações. Este recurso proporciona-lhe a confiança de que todos os dados relevantes estão disponíveis quando necessitar.
Adaptable for your different tasks
Customize Emspira 3 to the demands of many samples and easily adapt it to the changing needs of specific applications, like R and D and failure analysis, thanks to its modular design and large variety of accessories. Depending on your tasks, you choose how to store images - on USB drives or in network folders.
Just use it - designed for everyone
Emspira 3 is designed for users of any skill level. You can operate the system intuitively with minimal training, saving you time and effort. Work according to your preferred style - using a mouse, keyboard, touch display, and hand / foot switch.
Ergonomic workplace
Emspira 3 as a digital microscope without eyepieces offers ergonomic benefits. Users can inspect in a comfortable way with less strain when viewing fast live images (up to 60 fps) in 4K resolution on a monitor.
Informações de encomenda: De notar que o cabo de alimentação deve ser encomendado em separado (exceto para as configurações independentes). Dois anos de garantia.
Fornecimento: 630-3381 includes: Emspira 3 Microscope, Objective 1.0x Planapo Z-series, Adapter-Telecentric (0.8× and 1.0× Planapo), Adapter M60 body to M42 objective thread, Focus drive 300 mm M-Series Routine, Microscope carrier, Incident light base (Medium with AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor for LED3000 RL, Power Supply for LED3000/LED5000, Dust cover (40×35×60 cm, antistatic), 10"-touch HDMI monitor with standard column mount, Emspira 3 Standalone Kit, Power cord.
630-3382 includes: Emspira 3 - 4k bundle (incl. microscope, 4K monitor and accessories), Objective 1.0x Planapo Z-series, Adapter-Telecentric (0.8× and 1.0× Planapo), Adapter M60 body to M42 objective thread, Focus drive 300 mm M-Series Routine, Microscope carrier, Incident light base (Medium with AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor for LED3000 RL, Power Supply for LED3000/LED5000, Dust cover (40×35×60 cm, antistatic), Power cord.