Print…
VWR®, Homogeneizadores
Fornecedor: VWR Collection
431-0290EA 1860 EUR
431-0290 431-0291 431-0292 431-0293
VWR®, Homogeneizadores
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
Esses homogeneizadores compactos são adequados para todas as tarefas de dispersão padrão e mistura intensiva. As unidades são robustas, e a sua estabilidade evita oscilações de pulsação e vibrações, além de ser simples e seguro trocar os agregados para diferentes tarefas.
  • Operação fácil com um interruptor liga-desliga e controle de velocidade
  • Controle inteligente de velocidade variável para longa vida útil do equipamento
  • Baixo nível de ruído
  • Suporte ajustável em altura (disponível como opção)
  • Fácil troca do agregado
  • Os modelos M, L e XL proporcionam estabilidade de velocidade mesmo com mudanças na viscosidade
  • O modelo XL oferece proteção contra sobreaquecimento, sobrecarga e bloqueio
Este homogeneizador S portátil é ergonômico, leve e ideal para um rápido processamento de volumes de amostra menores, de 0,1 a 300 ml.
O homogeneizador M tem um invólucro elegante e com isolamento acústico, ocultando potência suficiente para lidar com uma variedade de aplicações com segurança e rapidez, desde a preparação de amostras até o teste de fórmulas e receitas de produtos, para volumes de amostra de 0,1 a 5000 ml.
O homogeneizador L apresenta alta potência de acionamento e um design elegante, sua grande capacidade de reserva significa que pode ser usado para preparar amostras com grandes volumes tão facilmente quanto amostras com pequenos volumes. É ideal para volumes de amostra de 100 a 10.000 ml.
O homogeneizador XL é a unidade de acionamento mais potente, com controle de velocidade contínuo e altas velocidades de ponta, oferece uma solução para uma ampla gama de aplicações de mistura, ideal para volumes de amostra de 2.000 a 20.000 ml.
As aplicações incluem moagem de amostras de tecidos animais e humanos em uma variedade de fluidos e volumes, preparação de amostras para extração e dissolução de materiais orgânicos, preparação de amostras para procedimentos de diagnóstico médico, bem como análise de DNA, extrações de sistemas/substâncias de amostras derivadas de vegetais, ruptura de células animais e humanas e desaglomeração de estruturas celulares unidas.
Informações de encomenda: Fornecido sem acessórios.