Print…
Incubadoras, IF/IFplus (convecção forçada)
Fornecedor: MEMMERT
IF260PLUS IF30 IF30PLUS IF450 IF450PLUS IF55 IF55PLUS IF75 IF750 IF750PLUS IF75PLUS IF110 IF110PLUS IF160 IF160PLUS IF260 IF55M IF55MPLUS IF750M IF750MPLUS IF110M IF110MPLUS IF160M IF75M IF160MPLUS IF260M IF260MPLUS IF75MPLUS IF30MPLUS IF30M IF450M IF450MPLUS
390-0633EA 5430 EUR
390-0633 390-0634 390-0635 390-0636 390-0637 390-0638 390-0639 390-0640 390-0641 390-0642 390-0643 390-0628 390-0629 390-0630 390-0631 390-0632 MEMMIF55M MEMMIF55MPLUS MEMMIF750M MEMMIF750MPLUS MEMMIF110M MEMMIF110MPLUS MEMMIF160M MEMMIF75M MEMMIF160MPLUS MEMMIF260M MEMMIF260MPLUS MEMMIF75MPLUS MEMMIF30MPLUS MEMMIF30M MEMMIF450M MEMMIF450MPLUS
Incubadoras, IF/IFplus (convecção forçada)
Incubadoras Incubadoras Standard
A gama dispõe de modelos de convecção natural e forçada com uma gama de temperaturas até 80 °C. Possibilidade de escolha entre dois displays diferentes, SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY, consoante a aplicação.
  • Modelos SingleDISPLAY, ideais para aplicações standard:
  • Parâmetros de ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius ou Fahrenheit), velocidade da ventoinha, posição da aleta de ventilação de exaustão, tempo do programa, fusos horários e hora de verão
  • Uma sonda térmica PT100 num circuito a 4 fios e interface Ethernet para leitura do registo do protocolo
  • Dupla proteção contra sobreaquecimento com alarme visual: monitorização eletrónica da temperatura com controlo de temperatura livremente ajustável e limitador mecânico de temperatura TB em conformidade com a norma DIN 12 880, que desliga o aquecimento se a temperatura máxima permitida for excedida em aprox. 10 °C
Todos os modelos possuem caixa e câmara interior de aço inoxidável, garantindo uma vida útil longa e limpeza fácil. Estas incubadoras dispõem de um registador de dados integrado e temporizador digital que é ajustável de 1 minuto a 99 dias e 23 horas. Todos os modelos com TwinDISPLAY dispõem do software intuitivo de controlo e registo, AtmoCONTROL, que utiliza símbolos de arrastar e largar para a introdução de valores. O software permite monitorização online de até 32 aparelhos ligados e pode enviar uma mensagem de alarme automático para um ou vários endereços de correio eletrónico. As unidades IFplus possuem um ciclo de esterilização de 4 horas a 160 °C. Os processos complexos de aceleração gradual podem ser programados rápida e facilmente para os modelos TwinDISPLAY. A função SetpointWAIT assegura que o tempo do processo não arranca enquanto a temperatura definida não for alcançada. Esta função também pode ser utilizada com sensores PT100 adicionais, posicionáveis livremente, de modo a que o tempo do processo arranque quando for alcançada a temperatura definida em todos os pontos de medição.
Modelos TwinDISPLAY, ideais para processos complexos de aceleração gradual:
Estufas de utilização fácil e intuitiva com 2 displays TFT. ControlCOCKPIT com porta USB. Os parâmetros de ControlCOCKPIT são indicados acima
Dois sensores PT100 em circuito a 4 fios para monitorização mútua, assumindo funções em caso de erro
A função HeatBALANCE permite o ajuste específico para cada aplicação de distribuição de potência térmica (equilíbrio) entre as áreas de aquecimento superior e inferior
Os dados do protocolo registados são apresentados no ControlCOCKPIT (um máx. de 10 000 valores corresponde a aprox. 1 semana)
Interface Ethernet para leitura do registo do protocolo, para envio e implementação de programas e para registo online
Proteção múltipla contra sobreaquecimento com alarme audível e visual: monitorização eletrónica da temperatura TWW/TWB ajustável no display (dispositivo limitador da temperatura independente e ajustável de classe 3.1, que protege as amostras e a incubadora) e limitador mecânico de temperatura TB (classe de proteção 1) em conformidade com a norma DIN 12 880. Ajuste automático pela função AutoSAFETY para o valor definido dentro de uma gama de tolerância livremente regulável. Regulação individual dos valores MÍN. /MÁX. para temperaturas excessivas e insuficientes
The Im incubators, which have the same specifications as standard models, are classified as a Class I medical device in accordance with the EU directive 93/42/EEC.
IFm or IFmplus models, equipped with a fan for forced air circulation, can be used for the following applications: Microbiological tests, germ count determination, incubation of cell cultures, warming non-sterile cloths or blankets as well as tempering rinsing and infusion solutions.
Acessórios: For details of the range of shelves and grids, please visit website or contact your local Avantor sales office.
Informações de encomenda: Fornecidas sem prateleiras; encomende as prateleiras, as grades de aço inoxidável ou os tabuleiros de que necessita em separado. Uma gama de acessórios e opções instaladas de fábrica, tais como portas de acesso, tomadas interiores, iluminação e porta interior estão disponíveis a pedido. Entre em contacto com a Avantor para obter informações mais detalhadas antes de encomendar, pois estes artigos não podem ser retromontados.
Atenção: * RT = Ambiente