Print…
Estufas de aquecimento e secagem, Universal UF/UFplus (convecção forçada)
Fornecedor: MEMMERT
UF55 UF55PLUS UF75 UF750 UF750PLUS UF75PLUS UF110 UF110PLUS UF160 UF160PLUS UF260 UF260PLUS UF30 UF30PLUS UF450 UF450PLUS UF1060 UF1060PLUS UF1060MPLUS UF110M UF110MPLUS UF55M UF160M UF55MPLUS UF160MPLUS UF75M UF260M UF75MPLUS UF260MPLUS UF750M UF30M UF750MPLUS UF30MPLUS UF450M UF450MPLUS UF1060M
466-0355EA 1870 EUR
466-0355 466-0356 466-0357 466-0358 466-0359 466-0360 466-0345 466-0346 466-0347 466-0348 466-0349 466-0350 466-0351 466-0352 466-0353 466-0354 466-0433 466-0434 MEMMUF1060MPLUS MEMMUF110M MEMMUF110MPLUS MEMMUF55M MEMMUF160M MEMMUF55MPLUS MEMMUF160MPLUS MEMMUF75M MEMMUF260M MEMMUF75MPLUS MEMMUF260MPLUS MEMMUF750M MEMMUF30M MEMMUF750MPLUS MEMMUF30MPLUS MEMMUF450M MEMMUF450MPLUS MEMMUF1060M
Estufas de aquecimento e secagem, Universal UF/UFplus (convecção forçada)
Estufas Estufas standard
A gama dispõe de modelos de forçada com uma gama de temperaturas até 300 °C. Possibilidade de escolha entre dois displays diferentes, SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY, consoante a aplicação.
  • Modelos SingleDISPLAY, ideais para aplicações standard:
  • Parâmetros de ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius ou Fahrenheit), velocidade da ventoinha, posição da aleta de ventilação de exaustão, tempo do programa, fusos horários e hora de Verão
  • Um sensor térmico PT100 em circuito a 4 fios e interface Ethernet para leitura do registo do protocolo
  • Dupla protecção contra temperatura excessiva com alarme visual: monitorização electrónica da temperatura com controlo de temperatura livremente ajustável e limitador mecânico de temperatura TB em conformidade com a norma DIN 12 880, que desliga o aquecimento se a temperatura máxima permitida for excedida em aprox. 10 °C, protegendo a estufa
Todos os modelos possuem caixa e câmara interior de aço inoxidável, garantindo uma vida útil longa e limpeza fácil. Estas estufas dispõem de um registador de dados integrado e temporizador digital que é ajustável de 1 minuto a 99 dias e 23 horas. A função SetpointWAIT assegura que o tempo do processo não arranca enquanto a temperatura definida não for alcançada. Esta função também pode ser utilizada com sensores PT100 adicionais, posicionáveis livremente, de modo a que o tempo do processo de arranque quando for alcançada a temperatura definida em todos os pontos de medição. Todos os modelos com TwinDISPLAY dispõem do software intuitivo de controlo e registo, AtmoCONTROL, que utiliza símbolos de arrastar e largar para a introdução de valores. O software permite monitorização online de até 32 aparelhos ligados e pode enviar uma mensagem de alarme automático para um ou vários endereços de correio electrónico. Os processos complexos de aceleração gradual podem ser programados rápida e facilmente para os modelos TwinDISPLAY.
Modelos TwinDISPLAY, ideais para processos complexos de aceleração gradual:
Estufas de utilização fácil e intuitiva com 2 displays TFT. ControlCOCKPIT com porta USB. Os parâmetros de ControlCOCKPIT são indicados acima
Dois sensores PT100 em circuito a 4 fios para monitorização mútua, assumindo funções em caso de erro
A função HeatBALANCE permite o ajuste específico para cada aplicação de distribuição de potência térmica (equilíbrio) entre as áreas de aquecimento superior e inferior
Os dados do protocolo registados são apresentados no ControlCOCKPIT (um máx. de 10000 valores corresponde a aprox. 1 semana)
Interface Ethernet para leitura do registo do protocolo, para envio e implementação de programas e para registo online
Protecção múltipla contra temperatura excessiva com alarmes audível e visual: monitorização electrónica da temperatura TWW/TWB ajustável no display (dispositivo limitador da temperatura independente e ajustável de classe 3.1, que protege as amostras e a estufa) e limitador mecânico de temperatura TB (classe de protecção 1) em conformidade com a norma DIN 12 880. Ajuste automático pela função AutoSAFETY para o valor definido dentro de uma gama de tolerância livremente regulável. Definição individual de valores MÍN. /MÁX. para temperaturas excessivas e insuficientes
As estufas Um, que têm as mesmas especificações que os modelos standard, estão classificadas como dispositivo médico de classe I em conformidade com a diretiva EU 93/42/EEC.
Aplicações possíveis como dispositivo médico:
Os modelos UFm ou UFmplus, equipados com um ventilador para circulação de ar forçado, podem ser usados para aquecimento de cobertores e roupas não estéreis.
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Acessórios: Para detalhes sobre as gamas de prateleiras e grelhas, por favor contacte-nos.
Informações de encomenda: Supplied without shelves, please order required shelves, stainless steel grids or trays separately. For all chamber volumes >53 litres, a minimum of 2 shelves or grids must be ordered in addition. Range of accessories and factory fitted options such as access ports, interior sockets, lighting and interior door are available on request. Please contact your local Avantor sales office for further details prior to ordering as these cannot be retro-fitted. Please note U 450 and U 750 units require a three phase supply.