Print…
VWR®, SAS Super Pinóquio CR Amostrador de ar para gás comprimido
Fornecedor: VWR Collection
710-2151EA 10280 EUR
710-2151 710-2154 710-2152 710-2153 710-2150
VWR®, SAS Super Pinóquio CR Amostrador de ar para gás comprimido
Amostradores Amostradores de ar
O SAS Super Pinocchio CR é um amostrador de impacto microbiano compacto projetado para testar a qualidade do ar comprimido e gases usados em salas limpas. Uma fonte de ar comprimido é conectada juntamente com o medidor de vazão para regular e atingir a o fluxo necessário.
  • Compacto e totalmente transportável
  • Placas de contato de 55 mm (RODAC) ou placas de Petri standard de 90 mm
  • 100% construção em aço inoxidável
  • Totalmente autoclavável
  • Medidor de fluxo calibrado
Os amostradores de ar não motorizados SAS Super Pinocchio CR testam a qualidadeMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable
Taxa de fluxo 100 L/min
Max. temperature 40 °C
Material Aço inoxidável
Pressão de funcionamento Max. 6 bar
Dimensões 300L×115W×245H mm
Peso 4,2 kg