Print…
VWR® P6, Espectrofotómetro UV/visível
Fornecedor: VWR
VWR®
634-1173EA 4780 EUR
634-1173 634-1230
VWR® P6, Espectrofotómetro UV/visível
Espectrofotómetros e fotômetros Espectrofotómetros UV/Vis
O Espectrofotómetro de feixe único P6 UV/Visible é um instrumento fácil de usar com desempenho avançado.
  • Alta precisião e fiável
  • Design simples e elegante com base em alumínio
  • Controle por tablet sem fios
  • Lâmpada fácil de trocar
  • Interface de fácil utilização
  • Capacidades de armazenamento interno de 64 GB
  • USB-C, WI-FI, Bluetooth, conectividade HDMI
Fornece várias funções básicas, como teste de fotometria, varredura de vários comprimentos de onda, cinética, teste de quantificação, varredura de espectro e métodos biológicos.
The instrument is shipped with VWR® UV studio standard software, sample cuvettes (glass/quartz), power cords (EU/UK/CH), USB cable and dust cover. For the audit trail function, please refer to 634-1183 (optional accessory).