Print…
2-Fenoxietanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
87105.290EA 68.6 EUR
87105.290 87105.320 87105.460
2-Fenoxietanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
2-Fenoxietanol
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Ponto de Fusão: 13
Ponto de Inflamação: 121
Número MDL : MFCD00002857
Número CAS: 122-99-6
Merck Index: 12,07410
Encomendar
Assay (GC, area%) min. 99,0%
Identification (IR) passes test
Density (20/4) 1,105 - 1,110
Peroxides (as H₂O₂) max. 50 ppm