Print…
Placas de extração líquida suportadas J.T.Baker® Bakerbond®
Fornecedor: Avantor
8182-96EA 202 EUR
8182-96 8182-02 8183-04 8183-96
Placas de extração líquida suportadas J.T.Baker® Bakerbond®
Purificação de proteínas Reagentes de Purificação de Proteínas
As placas de extração líquida suportadas (SLE) J.T.Baker® BAKERBOND® são uma alternativa ideal e mais rápida aos métodos tradicionais de extração líquido-líquido e permitem excelentes recuperações de analitos a partir de matrizes biológicas.
  • Material de embalagem de terra de diatomáceas
  • Protocolo simples
  • Mais rápido e fácil do que a extração líquido-líquido
  • Placa de 96-poços ou formatos de cartuchos oferecidos
  • Podem ser utilizados para remoção de proteína
Este método de preparação de amostras pode ser utilizado antes dos métodos cromatográficos como LC-MS, HPLC e UHPLC, e tem ampla aplicabilidade para ácidos, bases e compostos neutros.