Placas de precipitação de proteína, J.T.Baker® Bakerbond®
Fornecedor: Avantor
As placas de precipitação de proteína J.T.Baker® BAKERBOND® permitem uma rápida remoção de proteínas de amostras biológicas.
- Remoção de proteína do plasma
- Ideais antes das aplicações LC-MS
- Formato de placa de 96 poços para amostras múltiplas
- O coletor de vácuo pode ser utilizado (8183-VM)
- Placas de coleção disponíveis
As proteínas ficam da solução quando o protocolo padrão é seguido, este processo remove proteínas da matriz que poderiam interferir com as análises LC-MS e também evita qualquer precipitação de proteína durante as análises HPLC.