Print…
Hidróxido de lítio, anidro ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
88369.180EA 94.1 EUR
88369.180 88369.290
Hidróxido de lítio, anidro ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Hidróxido de lítio
Fórmula: LiOH
Número MDL : MFCD00011095
Número CAS: 1310-65-2
UN: 2680
ADR: 8,II
Encomendar
Assay min. 99%
Heavy metals (as Pb) max. 20 ppm
Lithium carbonate max. 1.0%
Cl (Chloride) max. 0.04%
SO4 (Sulphate) max. 0.04%
Ca (Calcium) max. 0.02%
Fe (Iron) max. 20 ppm
K (Potassium) max. 0.02%
Na (Sodium) max. 0.05%