Cianeto de potássio ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
26801.180EA
40.6
EUR
26801.180
26801.260
26801.290
Cianeto de potássio ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
Cianeto de Potássio
Fórmula:
KCN Peso Molecular: 65.12 g/mol Ponto de ebulição: 1625 Ponto de Fusão: 634 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011397 Número CAS: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,07709 |
Appearance | White crystalline powder or crystals |
Assay | min. 96.0% |
Sulfide (S) | max. 0.003% |
Sodium (Na) | max. 0.5% |