Print…
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubadora de CO₂
Fornecedor: VWR Collection
390-1544EA 10740 EUR
390-1544 390-1690
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubadora de CO₂
Incubadoras Incubadoras de CO₂
The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sample safety. This CO₂ incubator comes with a built-in, drift-free infrared CO₂ sensor that can be sterilised. Reliable decontamination is provided by the standard-compliant 180 °C hot air sterilisation routine which completely eliminates contaminants and ensures the inner chamber is completely sterilised. This model has an intuitive menu and user friendly software, also USB port for data download to USB stick and for uploading programs. It can be connected to Ethernet or Wi-Fi networks for remote control from any computer, and users can receive notifications about alarms/events via e-mail.
  • Controlador de microprocessador multifuncional com ecrã tátil a cores de 7” que permite a visualização geral dos parâmetros definidos e atuais durante a execução
  • Controlo de acesso através de validação com palavra-passe e função de administrador para gerir cinco contas de utilizador
  • Perfil de temperatura/tempo multi segmentos (até 100), com incrementos ajustáveis
  • Temporizador de 1 minuto a 366 dias ou operação contínua
  • Função de início diferido ajustável e função de ciclo
  • Termóstato de segurança de temperatura excessiva (ajustável), classe 3.1 (DIN 12880) protege as amostras e a incubadora
Esta incubadora possui uma porta externa em chapa de aço sólida revestida a tinta, uma porta interna de vidro e uma câmara interna sem ventilador em aço inoxidável de elevada qualidade (DIN 1.4301). Está equipada com um suporte para prateleiras, um recipiente de água removível, duas portas de acesso de 30 mm (esquerda e traseira) e fecho da porta. Pode ser empilhada utilizando um adaptador de empilhamento opcional para poupar espaço. A base opcional em rodízios evitará a contaminação da câmara causada pela poluição do solo.
Os recursos de segurança incluem alarmes de temperatura audíveis e visíveis, sistema de controlo de falha de energia, alarme de porta aberta, alarme de falha do sensor de temperatura e função de diagnóstico automático.
As unidades possuem software de controlo Premium e auxiliam na conformidade com as GLP com definições de proteção por palavra-passe, registo de eventos e uma memória interna que guarda até 10000 registos de dados para cada utilizador (guardados durante um máximo de 12 meses). Os utilizadores podem visualizar os valores no visor ou num PC na forma de tabela ou gráfico.
Fornecimento: A unidade é fornecida com três prateleiras perfuradas de aço inoxidável, chaves para a fechadura (2 peças), mangueira de gás sob pressão de 3 metros, abraçadeira de tubo, certificado de teste do fabricante a 37 °C, cabo Ethernet, manual de instruções multilíngue e software de controlo premium (pode ser descarregado a partir da memória interna para o dispositivo USB).
Atenção: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.