Print…
Caixa de pontas J.T.Baker® para instrumentos Tecan
Fornecedor: Avantor
45009-2000EA 16.1 EUR
45009-2000 45009-3000
Caixa de pontas J.T.Baker® para instrumentos Tecan
Pipette Tip Boxes and Racks
As caixas de pontas J.T.Baker® são especialmente fabricadas como um acessório para pontas de pipetas tipo Tecan com tabuleiro C.
  • Disponíveis em dois tamanhos diferentes
Pontas compatíveis não estão incluídas, mas têm de ser encomendadas separadamente.