Print…
Distribuidores múltiplos para frascos com rosca GL 45, BOLA
Fornecedor: Bohlender
D618-48 D618-16 D618-24 D618-44 D618-46
215-3895EA 210 EUR
215-3895 201-0296 215-3893 201-0295 215-3894
Distribuidores múltiplos para frascos com rosca GL 45, BOLA
Tampas Tampas para Frascos
Tampa de rosca PPS, preta, corpo do distribuidor feito de PTFE.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistentes a temperaturas entre −200 e +250 °C
  • Adequados para aplicações de vácuo
Para a remoção ou enchimento de líquidos agressivos ou puros. Para a ligação de mangueiras, tubos e sondas nos recipientes. Mangueiras com um diâmetro exterior diferente podem ser inseridas através das bocas.