Print…
Mediline, frigorífico para laboratório, compact
Fornecedor: Liebherr
LKUV1610
471-0486EA 1872 EUR
471-0486
Mediline, frigorífico para laboratório, compact
Frigoríficos
Estes frigoríficos de laboratório MediLine com controlador Comfort fornecem o máximo espaço de armazenamento num ambiente de 60 cm. Os modelos de instalar sob a bancada têm 820 mm de altura e cabem sob quase qualquer bancada de laboratório. Estes equipamentos cumprem as exigências de precisão na refrigeração em laboratório.
  • Sistema de controlo eletrónico da temperatura com ajuste de temperatura de 0,1 °C
  • Gráfico de desempenho da temperatura disponível a pedido
  • Alarmes audíveis e visuais para abertura da porta e temperatura (ajustável pelo utilizador)
  • Interface RS485 e contacto isento de tensão para controlo central
  • Iluminação interior do teto com interruptor nos modelos com porta de vidro, LKV 3913 com iluminação LED
O sistema de arrefecimento com ar forçado em conjunto com o preciso sistema de controlador electrónico garante uma elevada consistência da temperatura e distribuição uniforme da temperatura no interior. O controlador regista as temperaturas internas mínima e máxima, os últimos três alarmes de temperatura e falhas de energia, bem como a hora, data e duração do alarme. O display digital indica a temperatura exacta e o estado do funcionamento. Existe um termóstato de segurança secundário para evitar a congelação do conteúdo. O refrigerante usado é hidrocarboneto.
Gama de temperaturas: 3 to 16 °C.