Print…
Colunas G HP de proteínas HiTrap™
Fornecedor: Cytiva
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
17-0404-03EA 446 EUR
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
Colunas G HP de proteínas HiTrap™
Cromatografia, Colunas
As colunas de afinidade HiTrap™ de proteínas G HP são pré-embaladas com 1 ou 5 ml de Proteína G Sepharose™ High Performance para a purificação e isolamento de IgG monoclonal e policlonal de ascite, soro e sobrenadantes de culturas de células.
  • Podem ser operadas com uma seringa, bomba peristáltica ou sistema de cromatografia líquida como ÄKTAdesign™ ou Sistema FPLC™
  • Coluna em polipropileno biocompatível e não interactivo com biomoléculas
  • Os frits superior e inferior são fabricadas em polietileno poroso
Fornecimento: Fornecidas com uma rolha na entrada e uma extremidade quebrável na saída.