Print…
Turbidímetros portáteis, 2100Q
Fornecedor: Hach
2100Q01 2100QIS01
705-0669EA 2844 EUR
705-0669 705-0670
Turbidímetros portáteis, 2100Q
Turbidímetros
Turbidímetros portáteis concebidos para aplicações relacionadas com indústria potável.
  • O menu do ecrã solicita calibração e verificação
  • Modo Rapidly Settling Turbidity™ (RST) para reduzir a incerteza
  • Sistema ótico de dois sensores para desempenho de qualidade laboratorial
Pode ser personalizado com módulos (opcionais) para transferência de dados para o computador.
Certificações: US EPA 180.1 or ISO 7027.
Informações de encomenda: Contacte-nos para mais detalhes sobre os acessórios opcionais, incluindo fontes de alimentação, kits de desgaseificação e calibração.