Print…
VWR®, Garrafas, Gargalo Estreito, com Tampa de Rosca
Fornecedor: VWR Collection
215-2327EA 41.3 EUR
215-2327 215-2329 215-2328 215-2330 215-2337 215-2338 215-2325 215-2326 215-3275
VWR®, Garrafas, Gargalo Estreito, com Tampa de Rosca
Frascos Frascos de Vidro
Vidro borossilicato 3.3 âmbar com tampa roscada de polipropileno.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
The economical alternative for a wide range of laboratory applications. Round, with graduations, DIN GL 45 thread, pouring ring, and blue PP screw cap. Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Purely external application of the colour ensures unchanged glass properties on the inner surface of the bottles.
Certificações: ISO 4796