Print…
Balões Erlenmeyer, boca estreita ou larga, Super Duty, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
212172404 212275408 212173606 212174405 212175401 212273604 212274403 212171408 212171708 212176303 212177308 212272402
214-0212EA 12.6 EUR
214-0212 214-0221 214-0213 214-0214 214-0215 214-0219 214-0220 214-0210 214-0211 214-0216 214-0217 214-0218
Balões Erlenmeyer, boca estreita ou larga, Super Duty, DURAN®
Balões Balões Erlenmeyer
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com graduações fáceis de ler e uma área de rotulagem branca. Maior estabilidade mecânica em comparação com os balões Erlenmeyer standard, devido ao aumento da espessura da parede e do reforço no rebordo e na base. Distribuição uniforme da espessura da parede. Recomenda-se aquecer os balões Erlenmeyer Super Duty lenta e uniformemente, para evitar tensões térmicas no vidro.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).