Print…
Multiple distributors for bottles with GL 45 thread, BOLA
Fornecedor: Bohlender
D614-08 D615-08
201-1710EA 94.8 EUR
201-1710 201-0299
Multiple distributors for bottles with GL 45 thread, BOLA
Tampas Tampas para Frascos
PPS screw cap, black, distributor body made from PTFE or PFA.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
  • Suitable for vacuum applications
Para a remoção ou enchimento de líquidos agressivos ou puros. Para a ligação de mangueiras, tubos e sondas nos recipientes. Mangueiras com um diâmetro exterior máximo de 8,5 mm podem ser inseridas através das bocas.