Print…
Conectores, com rosca GL
Fornecedor: Bohlender
D538-18 D540-18 D539-18 D541-18 D539-14 D540-14 D541-14 D538-14 D539-25 D538-32 D539-32 D540-25 D538-25 D539-45 D538-45 D541-25 D540-32 D540-45
229-0010EA 30.1 EUR
229-0010 229-0055 229-0052 229-0258 229-0051 229-0054 229-0257 229-0000 229-0053 229-0251 229-0253 229-0056 229-0106 229-0254 229-0252 229-0259 229-0255 229-0256
Conectores, com rosca GL
Conexões e Conectores
PTFE
  • Excelente resistência a produtos químicos, o meio fluido só entra em contacto com o PTFE
  • Termicamente resistentes de −200 a +250 °C
  • Resistentes à pressão até um máximo de 10 bar, adequados para vácuo
Conector com 2,3 ou 4 uniões roscadas GL. Para distribuição de líquidos e gases. Funciona como redutor para conectar tubos ou mangueiras com diâmetros exteriores diferentes.