Print…
Adaptador com junta de terra e ligações giratórias com rosca GL, BOLA
Fornecedor: Bohlender
D692-64 D692-34 D692-44 D692-24 D692-54
201-0270EA 115 EUR
201-0270 201-0268 201-0269 201-0275 BOHLD692-54
Adaptador com junta de terra e ligações giratórias com rosca GL, BOLA
Adaptadores Adaptadores com juntas NS
Adaptador com conexão roscada em PPS, corpo com junta cônica em PTFE.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistentes a temperaturas entre –50 e +250 °C
  • Adequado para aplicações de vácuo
Para a inserção de sondas, tubos e mangueiras em recipientes com juntas esmeriladas standard. Para evitar o contacto com veios agitadores, etc. Os sensores, tubos ou mangueiras são inicialmente orientados pela união roscada. O adaptador é então inserido na junta e o elemento inserido (tubo ou sonda) fica fixo na posição pretendida.