Print…
Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Fornecedor: Bohlender
D698-14 D696-08 D696-14 D698-08 D697-14 D697-08
216-0570EA 438 EUR
216-0570 216-0567 216-0568 216-0569 216-1741 216-1740
Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Tampas Tampas para Frascos
PTFE.
  • Excelente resistência a produtos químicos, o meio fluido só entra em contacto com o PTFE
  • Resistentes a temperaturas entre –200 e +250 °C
  • Resistente à pressão até, no máximo, 1 bar, adequado para vácuo
Tampa roscada feita de fibra de vidro reforçado PTFE, adequado para tambores/bidões com rosca interna, corpo distribuidor móvel com conectores GL de PTFE. Para a remoção e enchimento de líquidos agressivos ou puros e inserção de mangueiras, tubos e sondas em tambores.